Solution stérilisante à froid, Minncare®
Fournisseur: MARCOR PURIFICATION
176-01-125
148-0062EA 1500 EUR InStock
148-0062
Solution stérilisante à froid, Minncare®
Produits nettoyants Désinfectants
Minncare® Cold Sterilant concentrate is an effective viricide, bactericide, fungicide, and sporicide for surface disinfection in pharmaceutical cleanroom environments. It is completely and contains only pharmaceutical grade raw materials.
  • Leaves no measurable air residue following ventilation of room
  • Faster, safer, and less corrosive than aldehyde-based liquids
  • EPA registered for fogging as part of normal cleaning and disinfecting procedures
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité