Détergent liquide, L900, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
900-4000
148-0114EA 78.5 EUR InStock
148-0114
Détergent liquide, L900, Nalgene®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Spécialement conçu pour nettoyer les articles de laboratoire en plastique et en verre utilisés en pharmacie, dans la recherche médicale, dans l'enseignement, en biotechnologie, ...
  • Formulated to be compatible with all plastics, especially polycarbonate
  • Will not cause crazing, stress cracking or clouding when used as directed
  • For hand or machine use, it is non toxic and low foaming
Non inhibiteur selon les méthodes standard APHA d'analyse de l'eau et des eaux usées.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité