Solution décontaminante à froid pour salles propres, Actril® CR
Fournisseur: MARCOR PURIFICATION
3024982
148-0115EA 566 EUR InStock
148-0115
Solution décontaminante à froid pour salles propres, Actril® CR
Produits nettoyants Désinfectants
La solution stérilisante à froid Actril CR est prête à l'emploi, efficace, virucide, bactéricide, fongicide et sporicide. Elle est disponible en conditionnement pour salles propres pour une utilisation plus aisée en salle propre. La solution Actril CR est totalement biodégradable et n'a pas à être intégrée à une rotation de programme de désinfectants.
  • Pas de dilution requise
  • Plus rapide, plus sûr et moins corrosif que les liquides à base d'aldéhyde
  • Filtrage via des filtres de 0,2 micron
  • Double emballage et stérilisation à l'oxyde d'éthylène (6 log de réduction en spores B. atrophaeus)
  • Traçabilité complète du lot et documentation conformes aux normes de l'industrie pharmaceutique
La solution stérilisante à froid Actril est l'un des principaux désinfectants de surface dans les domaines médicaux et en salle propre.
Certifications: Conforme aux exigences USP pour le choix des désinfectants pour les zones aseptiques.
Conditionnement: Dans 6 bouteilles de 1 kg avec pulvérisateurs par caisse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité