Alkaline detergents, liquid concentrate, LaboClean FM, neodisher®
Fournisseur: Dr. Weigert
406633
148-0159EA 103 EUR InStock
148-0159
Alkaline detergents, liquid concentrate, LaboClean FM, neodisher®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
LaboClean FM is an alkaline, surfactant-containing detergent with intensive cleaning action. Ideal for the removal of oil, fat, resin, paraffin and organic dyes.
  • High emulsifying and dispersion action
  • High soil carrying ability
  • Free of phosphates, silicates and oxidising agents
Suitable for alkali-compatible utensils made of glass, stainless steel, ceramic and plastics. It is not suitable for utensils made of aluminium and nonanodised aluminium.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité