Regenerating salts for dishwashers
Fournisseur: KAMMERER
1161340
148-2501EA 6.8 EUR InStock
148-2501
Regenerating salts for dishwashers
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Regenerating salts for water softening systems for dishwashers, it protects dishes and machines from calcification. Also they ensures optimum efficiency of the dish cleaner and are meant for all cleaning systems.
  • Highly pure and residue-free soluble
  • Coarse-grained for optimal solubility
Certifications: EN 973 Type A.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité