Sodium chlorure regeneration salt, BROXO pour adoucisseur d'eau
Fournisseur: KAMMERER
1161201
148-2505EA 34 EUR InStock
148-2505
Sodium chlorure regeneration salt, BROXO pour adoucisseur d'eau
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité