Détergent en poudre pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® LaboClean GK
Fournisseur: Dr. Weigert
410376
148-3122EA 220 EUR InStock
148-3122
Détergent en poudre pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® LaboClean GK
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
neodisher® LaboClean GK is especially suitable for the automated cleaning of glassware for cell and tissue cultures, in the field of microbiology as well as nuclear medicine and isotope laboratories.
  • Poudre légèrement alcaline conçue spécialement pour l'élimination des résidus de milieux de culture, de tissus, de sang, de protéines et de colorants organiques. Sans surfactants
  • Composants: < 5% d'agents de blanchiment chlorés (porteurs de chlore organique); > 30% de phosphates; 1 - 5% de sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique
  • Dosage: 2 - 5 g/l
Remarque: la plupart des matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité