Alkaline detergents, powder, LaboClean PLM, neodisher®
Fournisseur: Dr. Weigert
412276
148-3133EA 232 EUR InStock
148-3133
Alkaline detergents, powder, LaboClean PLM, neodisher®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Mildly alkaline detergent.
  • Free of oxidative additives
Suitable for the removal of the basic components of creams respective lotions and easily emulsified residues. With defoaming properties.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité