VWR®, Écouvillons Critical Swab, tête en mousse sur coton
Fournisseur: VWR Collection
149-0335EA 224 EUR InStock
149-0335 149-0336
VWR®, Écouvillons Critical Swab, tête en mousse sur coton
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Écouvillons à usage unique munis d'une tête 100 % mousse de PU de 100 pores par pouce sur coton et tige de bois.
  • Avantages des têtes en coton et en mousse
  • Extérieur en mousse résiste à l'abrasion et à la plupart des solvants
  • Intérieur en coton hautement absorbant
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité