Brushes, swivel-head, for flasks
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-2500
149-1210EA 33.5 EUR InStock
149-1210
Brushes, swivel-head, for flasks
Brosses
For intensive and gentle cleaning. Fits flasks from 500 to 5000 ml with SGJ/NS 29 openings.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité