Draining rack, wall mounted
Fournisseur: KARTELL
213
149-1310EA 229 EUR InStock
149-1310
Draining rack, wall mounted
Portoirs Égouttoirs
PS, gris.
  • Les tiges de vidange peuvent être insérées et remplacées si nécessaire
  • Fourni avec tuyau d'écoulement et fixations pour montage mural
  • Des tiges pour récipients à col étroit sont disponibles en option sous la référence 212-6109
Avec une gouttière de vidange extra large intégrée et 72 tiges de vidange d'une longueur de 95 mm et d'un diamètre de 15 mm. Les ouvertures d'insertion des tiges sont fermées à l'arrière afin d'éviter toute infiltration d'eau dans la paroi.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité