2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
15000-100G
15000-100GEA 0 EUR InStock
15000-100G
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
2,4-Bis(2,4-diamino-5-méthyl-1-benzenazo)toluene, chlorhydrate
Bismarck Brown R has been used as an adsorbate and is used in dye decoloration experiment.
Formule: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Numéro MDL: MFCD00036386
Numéro CAS: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité