Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
150263GEA 219 EUR InStock
150263G
Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Particle size (100-200 US Mesh) Min. 70 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité