Gas detection tube for acetaldehyde
Fournisseur: Dräger
6726665
151-0145EA 120 EUR InStock
151-0145
Gas detection tube for acetaldehyde
Tubes de détection de gaz
Operating conditions: 0 to 40 °C ; 3 to 15 mg/l H₂O absolute humidity.
  • Data representative for use with an Accuro® hand operated bellows pump
  • Cross sensitivity: Tubes do not differentiate betwen different aldehydesEthers, ketones, esters, aromatics and petroleum hydrocarbons indicated with different sensitivities
One stroke is equivalent to a volume of 100 ±5 ml of gas passing through the tube.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité