Gas detection tube for xylene
Fournisseur: Dräger
6733161
151-0164EA 106 EUR InStock
151-0164
Gas detection tube for xylene
Tubes de détection de gaz
To measure the 'spot concentrations' of xylene for use with an Accuro® pump. Cross sensitivity: Styrene, vinyl acetate, toluene, ethyl benzene and acetaldehyde are indicated, but with different sensitivities. No interference by:
  • 500 ppm octane
  • 200 ppm methanol
  • 400 ppm ethyl acetate
One stroke is equivalent to a volume of 100 ±5 ml of gas passing through the tube.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité