Tubes de détection des gaz pour le peroxyde d'hydrogène
Fournisseur: Dräger
8101041
151-0166EA 150 EUR InStock
151-0166
Tubes de détection des gaz pour le peroxyde d'hydrogène
Tubes de détection de gaz
Mesure des concentrations en gaz de peroxyde d'hydrogène, à utiliser avec une pompe Accuro®. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, comme dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Il est impossible de mesurer le peroxyde d'hydrogène en présence de chlore ou de dioxyde d'azote. Seule la vapeur de peroxyde d'hydrogène est indiquée, pas les aérosols.
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.
La plage de mesure standard est calibrée à 20 °C et 1013 hPa.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité