Indicateur de débit d'air, Flow Check
Fournisseur: Dräger
6400761
151-0208EA 836 EUR InStock
151-0208
Indicateur de débit d'air, Flow Check
Détecteurs de fuites Détecteurs de fuites de gaz
Un petit élément chauffant à l'intérieur de la tête de l'appareil chauffe un mélange d'alcools de poids moléculaire élevé et de densité semblable à l'air.
Si le liquide entre en contact avec l'air, il se condense en un type de vapeur. Ainsi, la source, le débit et la vitesse du moindre flux d'air peuvent être identifiés à l'œil nu.
Information de livraison: Livré dans une mallette de transport en plastique noir avec un bloc batterie rechargeable et trois cartouches de vapeur. La mallette de transport peut contenir le chargeur de batterie, la batterie de rechange et l'adaptateur pour allume-cigare. Le dispositif de charge doit être commandé séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité