Détecteurs monogaz, BW Clip
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES
BWC2-H510 BWC2-M3060 BWC2-S25 BWC2-X BWC2-M30200 BWC2-H BWC2-M BWC2R-X
151-0229EA 200 EUR InStock
151-0229 118-0484 151-0232 151-0231 118-0483 151-0228 151-0230 151-0322
Détecteurs monogaz, BW Clip
Systèmes de détection de gaz
Détecteurs de gaz uniques pour la sécurité et la conformité dans les environnements difficiles sujets à des températures extrêmes.
  • Sans maintenance, pas de changement de capteur, ni de batterie
  • Mode veille prolongée avec boîtier ou IntelliDox
  • Test automatique de la batterie, du capteur et des parties électroniques
  • Flash grand-angle avec alarme sonore et vibrante
  • Enregistrement automatique des 35 derniers événements et des résultats du test de fiabilité
Certifications: ATEX : CE 0539 II 1G ; Ex ia IIC T4 Ga ; DEMKO 14 ATEX 1356 - CEIEx : Ex ia IIC T4 Ga ; CEIEx UL 14.0063
Information de livraison: Livré avec capteur spécifique, pince crocodile en acier inoxydable, boîtier anti-chocs, bouchon de test/d'étalonnage et instructions.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité