Barium silicon oxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
15122.36
15122.36EA 233 EUR InStock
15122.36
Barium silicon oxide
Barium silicon oxide
CAS No.: 13255-26-0 Molecular Formula: BaO and SiO2 Formula Weight: 213.40 Physical Form: Powder Density: 4.399 Refractive Index: 1.67 Melting Point: 1604° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00014186
Formule: BaO and SiO₂
Point de fusion: 1604 °C
Densité: 4.399
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014186
Numéro CAS: 13255-26-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité