Organic reference standard, Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
15136-250MG
15136-250MGEA 130 EUR InStock
15136-250MG
Organic reference standard, Bisphenol A bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Standard for determining toxic monomers released from polymers of the inner coating of cans.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d149dfe182014e78e77b519f19cca995366fd80a&vid=687d89b7366d68aaffeb1a7a08fdada94915390c&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité