Organic reference standard, Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
15137-250MG
15137-250MGEA 236 EUR InStock
15137-250MG
Organic reference standard, Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Standard for determining toxic monomers released from polymers of the inner coating of cans.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f50f1d595fa6660b4603beadca000b1082adfa&vid=22f50f1d595fa6660b4603beadca000b1082adfa&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Désignation Normes Forme Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether, ≥97,0% (HPLC) Analytical standard Neat 250 mg 15137-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité