Petrolatum, blanc
Fournisseur: USP
1514911
1514911.EA 336 EUR InStock
1514911.
Petrolatum, blanc
Petrolatum
Point de fusion: 35...80 °C (95...176 °F)
Numéro MDL: MFCD00147839
Numéro CAS: 8009-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité