Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98.0% réactif de dérivatisation, pour CCM, pour la détermination du cyanure, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
15156-5G
15156-5GEA 90 EUR InStock
15156-5G
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98.0% réactif de dérivatisation, pour CCM, pour la détermination du cyanure, Supelco®
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
It was used for spectrophotometric determination and quantization of urea in urine samples.
For determination of ammonia, or assay of cyanogenic compounds.
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₂
Numéro MDL: MFCD00020765
Numéro CAS: 7477-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c84efa3c9ccdfe13dc3995ae3a82aef974621d7&vid=dd630011f4a1c3c19fed7a06c790600984a77eca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité