Gel de silice, DAVISIL® 923 conseillé pour test de produits pétroliers suivant les méthodes ASTM et IP
Fournisseur: VWR Chemicals
15173LXEA 1230 EUR InStock
15173LX
Gel de silice, DAVISIL® 923 conseillé pour test de produits pétroliers suivant les méthodes ASTM et IP
Gel de silice
DAVISIL® 923 Chromatographic Silica is a synthetic, amorphous silica in granular form.
DAVISIL® 923 is a narrow pore type silica gel which meets the requirements for Silica Gel set forth in the procedure ASTM D 1319 (corresponding to DIN 51791) and IP 156, as well as ASTM D 2549.
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Surface area 430 - 530 m²/g
pH (5 %) 5.5 - 7.0
Volatile matter 4.5 - 10.0 %
Fe (as Fe2O3) Max. 50 ppm
Particle size ( 60 mesh) Max. 0 %
Particle size ( 80 mesh) Max. 1.2 %
Particle size ( 100 mesh) Max. 5.0 %
Particle size ( 200 mesh) Max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité