Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
15180-1G
15180-1GEA 1440 EUR InStock
15180-1G
Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt ≥97.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt
Formule: C₅₆H₈₄CaO₈P₂
Numéro MDL: MFCD00043425
Numéro CAS: 40835-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb0eb2c5704fc63f009256b0b5c5eb3c8ca635e&vid=33628d064bc25ba1e027e1669253542c2eb9985d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité