Cérium (III) acétate 1,5-hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
15294.22
15294.22EA 118 EUR InStock
15294.22
Cérium (III) acétate 1,5-hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Cérium (III) acétate 1,5-hydraté
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.
Cerium(III) acetate sesquihydrate, acts as a source of cerium involved in the preparation of cerium oxide. It finds application in metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. It is utilized in steel production to remove the free sulfur and oxygen. Further, it is an efficient glass polishing agent.
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols
Formule: Ce(C₂H₃O₂)₃·1.5H₂O
Point de fusion: 308 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051060
Numéro CAS: 537-00-8
EINECS: 208-654-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité