Acide trifluoroacétique 100%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: TFA
Packaged under nitrogen.
153112EEA 137 EUR InStock
153112E
Acide trifluoroacétique 100%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 71.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.80 %
Colour value Max. 10 APHA
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (220 nm) Min. 60 %
Transmittance (230 nm) Min. 85 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité