Sodium perchlorate monohydraté ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
153233MEA 175 EUR InStock
153233M
Sodium perchlorate monohydraté ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Sodium perchlorate monohydraté
Formule: NaClO₄·H₂O
Point de fusion: 130 °C
Densité: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric, as monohydrate) Min. 99.0 %
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) Min. 96 %
Chloride, chlorate (as Cl) Max. 0.002 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.002 %
Ca (Calcium) Max. 0.002 %
Fe (Iron) Max. 0.0003 %
K (Potassium) Max. 0.005 %
Pb (Lead) Max. 0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité