Sodium chlorure ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
153274VEA 111 EUR InStock
153274V
Sodium chlorure ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric, after ignition) Min. 99.9 %
Identity Passes test
pH-value (5 %; water) 5.0 - 8.0
Transmission (206 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 10 %
Transmission (254 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 95 %
Br (Bromide) Max. 0.005 %
I (Iodide) Max. 0.001 %
PO4 (Phosphate) Max. 0.0005 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.001 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
K (Potassium) Max. 0.005 %
Pb (Lead) Max. 0.0002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité