Ammoniaque 32%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
153312KEA 58.8 EUR InStock
153312K
Ammoniaque 32%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Non-volatile residue Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Transmittance (215 nm) (1 mol/l) Min. 10 %
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité