Lead ionophore IV, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
15343-50MG
15343-50MGEA 237 EUR InStock
15343-50MG
Lead ionophore IV, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Lead ionophore IV
Lead ionophore IV (tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)), was used in the fabrication of robust potentiometric ion sensors
It was also used as the base for the synthesis of lead-selective micro-electrode.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₆₀H₈₄N₄O₄S₄
Numéro MDL: MFCD00679123
Numéro CAS: 145237-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49feb73527b2af4562e0d6a12f3a1dfeebd8c388&vid=20a8e30822df94bb1df8288dad019ebed2d3c3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité