Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentane ≥99%, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

154954-2L
154954-2LEA 222 EUR InStock
154954-2L
n-Pentane ≥99%, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
n-Pentane
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.

Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502


Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 36-37 °C
Point de fusion: -131 °C
Densité: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: <-35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.356 - 1.360
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 245 nm Max. 0.01
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 210 nm Max. 0.30
Absorbance at 200 nm Max. 0.60
Absorbance at 195 nm Max. 1.00
Vapor Pressure 8.4 psi ( 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité