Charbon actif, en poudre USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
1560-01EA 0 EUR InStock
1560-01
Charbon actif, en poudre USP, J.T.Baker®
Charbon actif
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2,III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
Microbial Limits - Escherichia coli Passes Test
Microbial Limits - Salmonella Passes Test
Reaction Passes Test
USP - Loss on Drying ≤15.0 %
Residue on Ignition ≤4.0 %
Acid-Soluble Substances ≤3.5 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤0.2 %
USP - Sulfide (S) Passes Test
USP - Cyanogen Compounds Passes Test
USP - Uncarbonized Constituents Passes Test
Adsorptive Power: Alkaloids Passes Test
Adsorptive Power: Dyes Passes Test
Typical Particle Size, % thru 150 micron ≥97 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité