Melting point standards, p-Toluamide, traceable to primary standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
15809-5G
15809-5GEA 50.9 EUR InStock
15809-5G
Melting point standards, p-Toluamide, traceable to primary standards, Supelco®
Étalons Étalons de point de fusion
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7c9e06a491fb538c32d0713d2cee1f65d05fc3&vid=cd7c9e06a491fb538c32d0713d2cee1f65d05fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité