Chlorure de choline 98.0-100.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1582-01EA 81.92 EUR InStock
1582-01
Chlorure de choline 98.0-100.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlorure de choline
Lot analysis on label.
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 244…247 °C
Densité: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 100.5 %
Assay (anhydrous basis) 98.0 - 100.5 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Ammonium Compounds Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité