Tétrachloroéthylène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
15889-10ML-F
15889-10ML-FEA 237 EUR InStock
15889-10ML-F
Tétrachloroéthylène, Supelco®
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
MW: 165.83 g/mol
Point d'ébullition: 121.1
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
ONU: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=509ab4de043c3b0d929a6b7531f507505437ea13&vid=71e4bead215afb2af05e4712d1aa0e447182f388&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité