Solution tampon d'ammoniac prête à l'emploi, pH 10
Fournisseur: VWR Chemicals
160204AEA 61.7 EUR InStock
160204A
Solution tampon d'ammoniac prête à l'emploi, pH 10
Buffers Tampons pH
Idéale pour la détermination de la dureté de l'eau.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité