Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 50% (v/v) pour détermination de l'oxygène dissous dans l'eau

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

160346NEA 169 EUR InStock
160346N
Acide sulfurique 50% (v/v) pour détermination de l'oxygène dissous dans l'eau
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49.75 --> 50.25 % (v/v)
Substances reducing KMnO4 Max. 1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité