Sodium metabisulfite/ metol en solution
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
160563UEA 209 EUR InStock
160563U
Sodium metabisulfite/ metol en solution
Sodium metabisulfite/ metol en solution
Solution No. 1 (metabisulphite/metol) pour Silicemètre modèle Kent EIL 58F et Seres FG 504B
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Silica on reagent Max. 0.01 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité