TISAB II solution pour le dosage des fluorures (Total Ionic Strength Adjustment tampon)
Fournisseur: VWR Chemicals
160847GEA 230 EUR InStock
160847G
TISAB II solution pour le dosage des fluorures (Total Ionic Strength Adjustment tampon)
Tampons Ionic Strength Adjustment Buffers
Solution tampon pour l'ajustage de la force ionique totale, pour usage avec les électrodes sélectives
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité