Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-nitropropionique, Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 3-Nitropropionic Acid, 3-Nitropropanoic acid

164603-50MG
164603-50MGEA 142 EUR InStock
164603-50MG
Acide 3-nitropropionique, Calbiochem®
Acide 3-nitropropionique


Formule: C₃H₅NO₄
MW: 119,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007406
Numéro CAS: 504-88-1
EINECS: 208-003-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité