Acétate de 4-aminophénylmercure ≥90% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
164610-700
164610-700EA 163 EUR InStock
164610-700
Acétate de 4-aminophénylmercure ≥90% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Acétate de 4-aminophénylmercure
An organomercurial agent used for the activation of latent MMPs in vitro. Acts by facilitating the loss of the enzyme propeptide domain through an autolytic cleavage known as the cysteine switch.
Formule: C₈H₉HgNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6283-24-5
EINECS: 228-497-1
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité