Acide cyanurique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
16614-250MG
16614-250MGEA 33.5 EUR InStock
16614-250MG
Acide cyanurique, Supelco®
Acide cyanurique
Formule: C₃H₃N₃O₃
MW: 129.08 g/mol
Densité: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082990
Numéro CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d889e6e9783b352b9adc1a3ec082c98f21e38285&vid=075f68f53a834b3254d54d27b9472c7a6dd305c1&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité