Tanin ≥96.0% (base substance sèche) FCC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
1674-21EA 2694.24 EUR InStock
1674-21
Tanin ≥96.0% (base substance sèche) FCC, Macron Fine Chemicals™
Tanin
  • Food GMP manufactured product
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: 218…219 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 199 °C
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product ≥96.0%
Meets F.C.C. Requirements Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Food Chemical Passes Test
Assay () (dried basis) (FCC) ≥96.0 %
Appearance (fluffy, light tan to brown powder) Passes Test
Solubility Passes Test
Gums or Dextrin Passes Test
Resinous Substances Passes Test
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Loss on Drying at 105°C ≤7.0 %
Residue on Ignition ≤1.0 %
Lead (Pb) ≤2 mg/kg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité