Cobalt oxyde, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
1688-09EA 0 EUR InStock
1688-09
Cobalt oxyde, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Cobalt oxyde
Formule: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Point de fusion: 895
Numéro MDL: MFCD00010939
Numéro CAS: 1308-06-1
Merck Index: 13,02454
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité