Sepharose™ 6B Gel Filtration Base Matrix
Fournisseur: Cytiva
17-0110-01
17-0110-01EA 991 EUR InStock
17-0110-01
Sepharose™ 6B Gel Filtration Base Matrix
Protéines purification Protein Purification Resins
Sepharose™ 6B is an agarose gel filtration base matrix and is frequently used for coupling affinity ligands to the matrix. The matrix is not pre-activated and the user performs all steps in coupling.
  • 6% agarose gel filtration media
  • Proven base matrix for coupling affinity ligands
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité