Agarose IEF
Fournisseur: Cytiva
17-0468-01
17-0468-01EA 270 EUR InStock
17-0468-01
Agarose IEF
Agarose
Agarose with low electroendosmosis (EEO) is recommended for most DNA/RNA applications.
Agarose IEF is suitable for isoelectric focusing of large molecules and is the gel of choice for many IEF applications and immunochemical detection methods.
If separated nucleic acids are to be used as substrates for enzymes (e.g., ligase and restriction endonucleases), a special highly purified agarose such as Agarose NA should be used.
Point de fusion: 60…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité