Colonne de chromatographie par échange de cations, Mono S HR
Fournisseur: Cytiva
17-0507-01
17-0507-01EA 22365 EUR InStock
17-0507-01
Colonne de chromatographie par échange de cations, Mono S HR
Colonnes pour chromatographie
Mono S HR est un échangeur de cations fort prérempli avec MonoBeads™. La colonne constitue un excellent choix pour l'étape de polissage dans la purification des protéines, des peptides et d'autres biomolécules lorsqu'une pureté élevée est nécessaire.
  • Les billes poreuses de 10 µm Monodisperse offrent une résolution, capacité dynamique, reproductibilité et durabilité supérieures
  • Une résolution maximale est obtenue grâce à l'efficacité de petites particules monodispersées parfaitement sphériques introduites de manière optimale dans les colonnes, associée aux excellentes sélectivités des échangeurs d'ions Q
  • Compatible avec la conception ÄKTA, le système FPLC et d'autres systèmes LC haute performance
Not suitable for use with ÄKTAprime plus system.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité