Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
Fournisseur: Cytiva
17-0569-01
17-0569-01EA 615 EUR InStock
17-0569-01
Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
Protéines purification Protein Purification Resins
EAH Sepharose™ 4B allows for the stable carbodiimide-based coupling of carboxyl groups to Sepharose® 4B via an 11-atom hydrophilic spacer arm that permits extremely stable coupling.
Stable carbodiimide-based coupling of carboxyl groups to 4B via an 11-atom hydrophilic spacer arm permits very stable coupling. Stable to all commonly used aqueous Sepharose buffers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité