Sephadex® G-25 Grade, illustra™
Fournisseur: Cytiva
17-0572-02
17-0572-02EA 352 EUR InStock
17-0572-02
Sephadex® G-25 Grade, illustra™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
For purification of DNA (10 bases in length) from small molecules by gel filtration.
  • Tested to ensure reproducibly high recovery of DNA
  • Used in MicroSpin G-25 columns and NAP columns
  • Enables self preparation of columns for nucleic acid purification
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité